Kluczowe dokumenty
SAB1400264
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUMO3 antibody produced in mouse
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SMT3A, Anti-SMT3H1, Anti-SUMO-3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO3(6612)
Opis ogólny
Białka SUMO, takie jak SUMO3 i ubikwityna (patrz MIM 191339) potranslacyjnie modyfikują liczne białka komórkowe i wpływają na ich metabolizm i funkcję. Jednakże, w przeciwieństwie do ubikwitynacji, której celem jest degradacja białek, sumoilacja uczestniczy w wielu procesach komórkowych, takich jak transport jądrowy, regulacja transkrypcji, apoptoza i stabilność białek (Su i Li, 2002 [PubMed 12383504]).
Immunogen
SUMO3 (NP_008867, 1 a.a. ~ 103 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSEEKPKEGVKTENDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDTIDVFQQQTGGVPESSLAGHSF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)