Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400254
Sigma-Aldrich
Anti-SCO1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SCOD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCO1(6341)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c ssaków (COX) katalizuje transfer równoważników redukujących z cytochromu c do tlenu cząsteczkowego i pompuje protony przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. U drożdży 2 powiązane geny montażowe COX, SCO1 i SCO2 (synteza oksydazy cytochromu c), umożliwiają włączenie podjednostek 1 i 2 do holoproteiny. Ten gen jest ludzkim homologiem genu SCO1 drożdży. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
SCO1 (NP_004580.1, 1 a.a. ~ 301 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAMLVLVPGRVMRPLGGQLWRFLPRGLEFWGPAEGTARVLLRQFCARQAEAWRASGRPGYCLGTRPLSTARPPPPWSQKGPGDSTRPSKPGPVSWKSLAITFAIGGALLAGMKHVKKEKAEKLEKERQRHIGKPLLGGPFSLTTHTGERKTDKDYLGQWLLIYFGFTHCPDVCPEELEKMIQVVDEIDSITTLPDLTPLFISIDPERDTKEAIANYVKEFSPKLVGLTGTREEVDQVARAYRVYYSPGPKDEDEDYIVDHTIIMYLIGPDGEFLDYFGQNKRKGEIAASIATHMRPYRKKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)