Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400245
Sigma-Aldrich
Anti-RPL29 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HIP, Anti-HUMRPL29, Anti-MGC88589
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL29(6159)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje cytoplazmatyczne białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych L29E. Białko to jest również peryferyjnym białkiem błonowym ulegającym ekspresji na powierzchni komórki, które bezpośrednio wiąże heparynę. Chociaż wcześniej zgłoszono, że gen ten mapuje się na 3q29-qter, uważa się, że znajduje się on na 3p21.3-p21.2. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPL29 (AAH08926, 1 a.a. ~ 159 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAKSKNHTTHNQSRKWHRNGIKKPRSQRYESLKGVDPKFLRNMRFAKKHNKKGLKKMQANNAKAMSARAEAIKALVKPKEVKPKIPKGVSRKLDRLAYIAHPKLGKRARIAKGLRLCRPKAKAKAKAKDQTKAQAAAPASVPAQAPKRTQAPTKASE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)