Kluczowe dokumenty
SAB1400224
Sigma-Aldrich
Anti-PRPSAP2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC117304, Anti-MGC126719, Anti-MGC126721, Anti-PAP41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRPSAP2(5636)
Opis ogólny
Enzym syntetazy fosforybozylopirofosforanu (PRS) katalizuje powstawanie fosforybozylopirofosforanu, który jest substratem do syntezy nukleotydów purynowych i pirymidynowych, histydyny, tryptofanu i NAD. PRS istnieje jako kompleks z dwiema podjednostkami katalitycznymi i dwiema podjednostkami związanymi. Ten gen koduje niekatalityczną związaną podjednostkę PRS. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
PRPSAP2 (NP_002758.1, 1 a.a. ~ 369 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFCVTPPELETKMNITKGGLVLFSANSNSSCMELSKKIAERLGVEMGKVQVYQEPNRETRVQIQESVRGKDVFIIQTVSKDVNTTIMELLIMVYACKTSCAKSIIGVIPYFPYSKQCKMRKRGSIVSKLLASMMCKAGLTHLITMDLHQKEIQGFFNIPVDNLRASPFLLQYIQEEIPDYRNAVIVAKSPASAKRAQSFAERLRLGIAVIHGEAQDAESDLVDGRHSPPMVRSVAAIHPSLEIPMLIPKEKPPITVVGDVGGRIAIIVDDIIDDVDSFLAAAETLKERGAYKIFVMATHGLLSSDAPRRIEESAIDEVVVTNTIPHEVQKLQCPKIKTVDISMILSEAIRRIHNGESMSYLFRNIGLDD
Działania biochem./fizjol.
PRPSAP2 (Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2) jest silnie zaangażowany w biogenezę nukleotydów purynowych i pirymidynowych, histydyny i tryptofanu oraz NAD (dinukleotydu nikotynamidoadeninowego). Działa jako główny substrat podczas syntezy nukleotydów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O H Minchenko et al.
Ukrainian biochemical journal, 86(6), 74-83 (2015-03-31)
Activation of pentose phosphate pathway is an important factor of enhanced cell proliferation and tumor growth. Phosphoribosyl pyrophosphate synthetase (PRPS) is a key enzyme of this pathway and plays a central role in the synthesis of purines and pyrimidines. Hypoxia
Assignment of the human phosphoribosylpyrophosphate synthetase-associated protein 41 gene (PRPSAP2) to 17p11.2-p12.
R Katashima et al.
Genomics, 54(1), 180-181 (1998-11-10)