Kluczowe dokumenty
SAB1400208
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-OK/SW-cl.48, Anti-PHC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A3(5250)
Opis ogólny
Gen SLC25A3 (Solute carrier family 25 member 3) koduje mitochondrialne białko nośnika fosforanów (PiC). Białko SLC25A3/PiC należy do rodziny nośników mitochondrialnych. PiC składa się z sześciu segmentów transbłonowych, 3-krotnej symetrii oraz terminali N i C. Gen SLC25A3 znajduje się na ludzkim chromosomie 12q23.1.
Immunogen
SLC25A3 (NP_002626.1, 1 a.a. ~ 361 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFSSVAHLARANPFNTPHLQLVHDGLGDLRSSSPGPTGQPRRPRNLAAAAVEEYSCEFGSAKYYALCGFGGVLSCGLTHTAVVPLDLVKCRMQVDPQKYKGIFNGFSVTLKEDGVRGLAKGWAPTFLGYSMQGLCKFGFYEVFKVLYSNMLGEENTYLWRTSLYLAASASAEFFADIALAPMEAAKVRIQTQPGYANTLRDAAPKMYKEEGLKAFYKGVAPLWMRQIPYTMMKFACFERTVEALYKFVVPKPRSECSKPEQLVVTFVAGYIAGVFCAIVSHPADSVVSVLNKEKGSSASLVLKRLGFKGVWKGLFARIIMIGTLTALQWFIYDSVKVYFRLPRPPPPEMPESLKKKLGLTQ
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SLC25A3 wyprodukowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników substancji 25, członek 3 (SLC25A3) pomaga w transporcie nieorganicznego fosforanu do macierzy mitochondrialnej. Heterozygotyczne mutacje w genie SLC25A3 mogą być związane in vivo z niewydolnością oddechową i kardiomiopatią przerostową. Testy w Lactococcus lactis potwierdzają rolę SLC25A3 jako transportera miedzi.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes A Mayr et al.
American journal of human genetics, 80(3), 478-484 (2007-02-03)
The mitochondrial phosphate carrier SLC25A3 transports inorganic phosphate into the mitochondrial matrix, which is essential for the aerobic synthesis of adenosine triphosphate (ATP). We identified a homozygous mutation--c.215G-->A (p.Gly72Glu)--in the alternatively spliced exon 3A of this enzyme in two siblings
Erin L Seifert et al.
The Journal of biological chemistry, 291(50), 26126-26137 (2016-10-27)
The relevance of mitochondrial phosphate carrier (PiC), encoded by SLC25A3, in bioenergetics is well accepted. However, little is known about the mechanisms mediating the cellular impairments induced by pathological SLC25A3 variants. To this end, we investigated the pathogenicity of a
Aren Boulet et al.
The Journal of biological chemistry, 293(6), 1887-1896 (2017-12-15)
Copper is required for the activity of cytochrome c oxidase (COX), the terminal electron-accepting complex of the mitochondrial respiratory chain. The likely source of copper used for COX biogenesis is a labile pool found in the mitochondrial matrix. In mammals