Merck
SAB1400198
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PDHAL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDHA2(5161)
Immunogen
PDHA2 (NP_005381.1, 1 a.a. ~ 388 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLAAFISRVLRRVAQKSARRVLVASRNSSNDATFEIKKCDLYLLEEGPPVTTVLTRAEGLKYYRMMLTVRRMELKADQLYKQKFIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPSDHVITSYRAHGVCYTRGLSVRSILAELTGRRGGCAKGKGGSMHMYTKNFYGGNGIVGAQGPLGAGIALACKYKGNDEICLTLYGDGAANQGQIAEAFNMAALWKLPCVFICENNLYGMGTSTERAAASPDYYKRGNFIPGLKVDGMDVLCVREATKFAANYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKRDPIIILQDRMVNSKLATVEELKEIGAEVRKEIDDAAQFATTDPEPHLEELGHHIYSSDSSFEVRGANPWIKFKSVS