Kluczowe dokumenty
SAB1400144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL15, Anti-MGC9721
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL15(3600)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną, która reguluje aktywację i proliferację komórek T i naturalnych zabójców. Cytokina ta i interleukina 2 mają wiele wspólnych aktywności biologicznych. Stwierdzono, że wiążą one wspólne podjednostki receptora hematopoetyny i mogą konkurować o ten sam receptor, a tym samym negatywnie regulować wzajemną aktywność. Wykazano, że liczba komórek pamięci CD8+ jest kontrolowana przez równowagę między tą cytokiną a IL2. Cytokina ta indukuje aktywację kinaz JAK, a także fosforylację i aktywację aktywatorów transkrypcji STAT3, STAT5 i STAT6. Badania mysiego odpowiednika sugerują, że cytokina ta może zwiększać ekspresję inhibitora apoptozy BCL2L1/BCL-x(L), prawdopodobnie poprzez aktywność aktywacji transkrypcji STAT6, a tym samym zapobiegać apoptozie. Zgłoszono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL15 (NP_000576, 49 a.a. ~ 162 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości.
Sekwencja
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)