Kluczowe dokumenty
SAB1400130
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EDH17B2, Anti-HSD17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B2(3294)
Opis ogólny
HSD17B2 (dehydrogenaza hydroksysteroidowa 17-ß 2) należy do nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz alkoholowych, ulegających ekspresji w niesteroidogennych ludzkich embrionalnych komórkach nerek.
Immunogen
HSD17B2 (NP_002144.1, 1 a.a. ~ 387 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSTFFSDTAWICLAVPTVLCGTVFCKYKKSSGQLWSWMVCLAGLCAVCLLILSPFWGLILFSVSCFLMYTYLSGQELLPVDQKAVLVTGGDCGLGHALCKYLDELGFTVFAGVLNENGPGAEELRRTCSPRLSVLQMDITKPVQIKDAYSKVAAMLQDRGLWAVINNAGVLGFPTDGELLLMTDYKQCMAVNFFGTVEVTKTFLPLLRKSKGRLVNVSSMGGGAPMERLASYGSSKAAVTMFSSVMRLELSKWGIKVASIQPGGFLTNIAGTSDKWEKLEKDILDHLPAEVQEDYGQDYILAQRNFLLLINSLASKDFSPVLRDIQHAILAKSPFAYYTPGKGAYLWICLAHYLPIGIYDYFAKRHFGQDKPMPRALRMPNYKKKAT
Działania biochem./fizjol.
HSD17B2 (dehydrogenaza hydroksysteroidowa 17-β 2) jest wysoce zaangażowana w syntezę i metabolizm hormonów steroidowych. Utrzymuje wewnątrzkomórkowe stężenie biologicznie aktywnych hormonów steroidowych w szerokim zakresie męskich i żeńskich tkanek ludzkich. Katalizuje interkonwersję testosteronu i androstendionu, a także estradiolu i estronu poprzez aktywność 17-β HSD. HSD17B2 posiada również aktywność 20α-HSD wobec 20α-dihydroprogesteronu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frauke Beilstein et al.
PloS one, 8(1), e53017-e53017 (2013-01-10)
In enterocytes, the dynamic accumulation and depletion of triacylglycerol (TAG) in lipid droplets (LD) during fat absorption suggests that cytosolic LD-associated TAG contribute to TAG-rich lipoprotein (TRL) production. To get insight into the mechanisms controlling the storage/secretion balance of TAG
L Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 268(17), 12964-12969 (1993-06-15)
17 beta-Hydroxysteroid dehydrogenase (17 beta-HSD) is an enzyme crucial to the regulation of intracellular levels of biologically active steroid hormones in a variety of tissues. Here, we report the isolation, structure, and characterization of a cDNA encoding the human 17