Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400070
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DAZ1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DAZ, Anti-SPGY
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAZ1(1617)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów DAZ i jest kandydatem na ludzki czynnik azoospermii chromosomu Y (AZF). Jego ekspresja jest ograniczona do premeiotycznych komórek płciowych, szczególnie w spermatogoniach. Koduje białko wiążące RNA, które jest ważne dla spermatogenezy. Cztery kopie tego genu znajdują się na chromosomie Y w obrębie duplikacji palindromicznych; jedna para genów jest częścią palindromu P2, a druga para jest częścią palindromu P1. Każdy gen zawiera powtórzenie o długości 2,4 kb, w tym ekson o długości 72 pz, zwany powtórzeniem DAZ; liczba powtórzeń DAZ jest zmienna i istnieje kilka wariantów sekwencji powtórzenia DAZ. Każda kopia genu zawiera również region 10,8 kb, który może być amplifikowany; region ten obejmuje pięć eksonów, które kodują domenę motywu rozpoznawania RNA (RRM). Gen ten zawiera trzy kopie powtórzenia 10,8 kb. Nie opisano jednak transkryptów zawierających trzy kopie domeny RRM; dlatego RefSeq dla tego genu zawiera tylko dwie domeny RRM. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DAZ1 (AAH18119, 21 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSSAAASQGWVLPEGKIVPNTVFVGGIDARMDETEIGSCFGRYGSVKEVKIITNRTGVSKGYGFVSFVNDVDVQKIVGSQIHFHGKKLGPAIRKQKLC
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)