Kluczowe dokumenty
SAB1400056
Sigma-Aldrich
Anti-CSH2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CS2, Anti-CSB, Anti-hCSB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSH2(1443)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny hormonów somatotropiny/prolaktyny i odgrywa ważną rolę w kontroli wzrostu. Gen znajduje się w locus hormonu wzrostu na chromosomie 17 wraz z czterema innymi pokrewnymi genami w tej samej orientacji transkrypcyjnej; uważa się, że układ ten wyewoluował w wyniku serii duplikacji genów. Chociaż te pięć genów ma niezwykle wysoki stopień identyczności sekwencji, ulegają one selektywnej ekspresji w różnych tkankach. Alternatywny splicing generuje dodatkowe izoformy każdego z pięciu hormonów wzrostu. Ten szczególny członek rodziny ulega ekspresji głównie w łożysku i wykorzystuje wiele miejsc inicjacji transkrypcji. Ekspresja identycznych dojrzałych białek dla hormonów somatomammotropiny kosmówkowej 1 i 2 jest regulowana w górę podczas rozwoju, podczas gdy stosunek 1 do 2 wzrasta do czasu porodu. Różnice strukturalne i ekspresyjne zapewniają możliwości regulacji rozwojowej i specyficzności tkankowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSH2 (AAH22044, 1 a.a. ~ 217 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAGSRTSLLLAFALLCLPWLQEAGAVQTVPLSRLFDHAMLQAHRAHQLAIDTYQEFEETYIPKDQKYSFLHDSQTSFCFSDSIPTPSNVEETQQKSNLELLRISLLIESWLEPVRFLRSMFANNLVYDTSDSDDYHLLKDLEEGIQTLMGRLEDGSRRTGQILKQTYSKFDTNSHNHDALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRMVQCRSVEGSCGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)