Kluczowe dokumenty
SAB1400054
Sigma-Aldrich
Anti-CRYBA2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYBA2(1412)
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białka oka kręgowców, które działają w celu utrzymania przezroczystości i współczynnika załamania soczewki. Ponieważ komórki centralnego włókna soczewki tracą swoje jądra podczas rozwoju, krystaliny te są wytwarzane, a następnie zachowywane przez całe życie, co czyni je niezwykle stabilnymi białkami. Krystaliny soczewki ssaków są podzielone na rodziny alfa, beta i gamma; krystaliny beta i gamma są również zdefiniowane jako nadrodzina. Rodziny alfa i beta są dalej podzielone na grupy kwasowe i zasadowe. W krystalinach występuje siedem regionów białkowych: cztery motywy homologiczne, peptyd łączący oraz rozszerzenia N- i C-końcowe. Beta-krystaliny, najbardziej heterogeniczne, różnią się obecnością C-końcowego przedłużenia (obecnego w grupie zasadowej, ale nieobecnego w grupie kwasowej). Beta-krystaliny tworzą agregaty o różnych rozmiarach i mogą tworzyć homodimery poprzez samoasocjację lub heterodimery z innymi beta-krystalinami. Ten gen jest członkiem grupy beta-kwaśnej. Zgłoszono trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące identyczne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYBA2 (NP_005200.1, 1 a.a. ~ 197 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSSAPAPGPAPASLTLWDEEDFQGRRCRLLSDCANVCERGGLPRVRSVKVENGVWVAFEYPDFQGQQFILEKGDYPRWSAWSGSSSHNSNQLLSFRPVLCANHNDSRVTLFEGDNFQGCKFDLVDDYPSLPSMGWASKDVGSLKVSSGAWVAYQYPGYRGYQYVLERDRHSGEFCTYGELGTQAHTGQLQSIRRVQH
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)