Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDK1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC2(983)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Białko to jest katalityczną podjednostką wysoce konserwatywnego kompleksu kinazy białkowej znanego jako czynnik promujący fazę M (MPF), który jest niezbędny do przejścia faz G1/S i G2/M eukariotycznego cyklu komórkowego. Mitotyczne cykliny stabilnie wiążą się z tym białkiem i funkcjonują jako podjednostki regulatorowe. Aktywność kinazowa tego białka jest kontrolowana przez akumulację i niszczenie cyklin w cyklu komórkowym. Fosforylacja i defosforylacja tego białka również odgrywają ważną rolę regulacyjną w kontroli cyklu komórkowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDC2 (AAH14563, 211 a.a. ~ 297 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DQLFRIFRALGTPNNEVWPEVESLQDYKNTFPKWKPGSLASHVKNLDENGLDLLSKMLIYDPAKRISGKMALNHPYFNDLDNQIKKM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)