Kluczowe dokumenty
SAB1400042
Sigma-Aldrich
Anti-CCND3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND3(896)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK4 lub CDK6, których aktywność jest wymagana do przejścia cyklu komórkowego G1/S. Wykazano, że białko to oddziałuje z białkiem supresorowym nowotworu Rb i bierze udział w jego fosforylacji. Aktywność CDK4 związana z tą cykliną była niezbędna do progresji cyklu komórkowego przez fazę G2 do mitozy po promieniowaniu UV. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCND3 (NP_001751, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MELLCCEGTRHAPRAGPDPRLLGDQRVLQSLRLEERYVPRASYFQCVQREIKPHMRKMLAYWMLEVCEEQRCEEEVFPLAMNYLDRYLSCVPTRKAQLLGAVCMLLASKLRETTPLTIEKLCIYTDHAVSPRQLRDWEVLGKLKWDLAAVIAHDFLAFILHRLSLPRDRQALVKKHAQTFLALCATDYTFAMYPPSMIATGSIGAAVQGLGACSMSGDELTELLAGITGTEVDCLRACQEQIEAALRESLREASQTSSSPAPKAPRGSSSQGPSQTSTPTDVTAIHL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)