Kluczowe dokumenty
SAB1400026
Sigma-Aldrich
Anti-BPHL antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Bph-rp, Anti-MCNAA, Anti-MGC125930, Anti-MGC41865
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BPHL(670)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz serynowych enzymów hydrolitycznych, które zawierają serynę w miejscu aktywnym. Kodowane białko może odgrywać rolę w aktywacji przeciwwirusowego proleku walacyklowiru. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu
Immunogen
BPHL (NP_004323.1, 1 a.a. ~ 274 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MPRNLLYSLLSSHLSPHFSTSVTSAKVAVNGVQLHYQTGEGDHAVLLLPGMLGSGETDFGPQLKNLNKKLFTVVAWDPRGYGHSRPPDRDFPADFFERDAKDAVDLMKALKFKKVSLGWSDGGITALIAAAKYPSYIHKMVIWGANAYVTDEDSMIYEGIRDVSKWSERTRKPLEALYGYDYFARTCEKWVDGIRQFKHLPDGNICRHLLPRVQCPALIVHGEKDPLVPRFHADFIHKHVKGSRLHLMPEGKHNLHLRFADEFNKLAEDFLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)