Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB1400022
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAG1 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG1(573)
Opis ogólny
Onkogen BCL2 jest białkiem błonowym, które blokuje etap w szlaku prowadzącym do apoptozy lub zaprogramowanej śmierci komórki. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z BCL2 i jest określane jako atanogen związany z BCL2. Wzmacnia ono antyapoptotyczne działanie BCL2 i stanowi ogniwo łączące receptory czynników wzrostu z mechanizmami antyapoptotycznymi. Co najmniej trzy izoformy białkowe są kodowane przez ten mRNA poprzez zastosowanie miejsca startu innego niż AUG (CUG) i alternatywnych miejsc inicjacji translacji AUG. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAG1 (NP_004314, 241 a.a. ~ 345 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EKIADQLEELNKELTGIQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQNICQETERLQSTNFALAE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)