Kluczowe dokumenty
SAB1400013
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A5 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-2F1, Anti-ANT2, Anti-T2, Anti-T3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A5(292)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny mitochondrialnych genów białek nośnikowych. Produkt tego genu funkcjonuje jako bramkowany por, który przenosi ADP z macierzy mitochondrialnej do cytoplazmy. Białko tworzy homodimer osadzony w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Wykazano, że stłumiona ekspresja tego genu indukuje apoptozę i hamuje wzrost guza. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów tego genu. Solute carrier family 25 member 5 (SLC25A5) jest białkiem mitochondrialnym, które promuje wymianę ADP i ATP przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. SLC25A5 znajduje się na ludzkim chromosomie Xq24. Występuje głównie w komórkach proliferacyjnych i niezróżnicowanych.
Immunogen
SLC25A5 (AAH56160, 1 a.a. ~ 298 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTDAAVSFAKDFLAGGVAAAISKTAVAPIERVKLLLQVQHASKQITADKQYKGIIDCVVRIPKEQGVLSFWRGNLANVIRYFPTQALNFAFKDKYKQIFLGGVDKRTQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKAGAEREFRGLGDCLVKIYKSDGIKGLYQGFNVSVQGIIIYRAAYFGIYDTAKGMLPDPKNTHIVISWMIAQTVTAVAGLTSYPFDTVRRRMMMQSGRKGTDIMYTGTLDCWRKIARDEGGKAFFKGAWSNVLRGMGGAFVLVLYDEIKKYT
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników substancji 25, członek 5 (SLC25A5) jest niezbędna do komórkowego metabolizmu energetycznego. Transportuje ATP w procesie glikolizy. SLC25A5 jest wskaźnikiem kancerogenezy. SLC25A5 jest związany z niesyndromiczną niepełnosprawnością intelektualną. Wyciszenie tego genu indukuje apoptozę i hamuje wzrost guza.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suppression of adenine nucleotide translocase-2 by vector-based siRNA in human breast cancer cells induces apoptosis and inhibits tumor growth in vitro and in vivo
Jang J, et al.
Breast Cancer Research, 10(1), R11-R11 (2008)
Adenine nucleotide translocase 2 is a key mitochondrial protein in cancer metabolism
Chevrollier A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1807(6) (2011)
ANT2-defective fibroblasts exhibit normal mitochondrial bioenergetics
Prabhu D, et al.
Molecular genetics and metabolism reports, 3 (2015)