Key Documents
SAB1307221
Sigma-Aldrich
ANTI-EBP(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
3-beta-hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-isomerase, Cholestenol Delta-isomerase, Delta(8)-Delta(7) sterol isomerase, EBP, Emopamil-binding protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26353 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EBP(10682)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide