Merck
SAB1306762
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGFC antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Flt4 ligand, VEGFC, Vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46883 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:100
izotyp
IgG1, kappa
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGFC(7424)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sawan Kumar Jha et al.
eLife, 8 (2019-05-18)
Vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C) acts primarily on endothelial cells, but also on non-vascular targets, for example in the CNS and immune system. Here we describe a novel, unique VEGF-C form in the human reproductive system produced via cleavage by