Merck
SAB1306682
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) (S720) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAPT, MAPTL, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, TAU
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78928 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide