Kluczowe dokumenty
SAB1306667
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43653 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jianbing Zhu et al.
Scientific reports, 14(1), 6638-6638 (2024-03-20)
Worldwide, myocardial infarction (MI) is the leading cause of death and disability-adjusted life years lost. Recent researches explored new methods of detecting biomarkers that can predict the risk of developing myocardial infarction, which includes identifying genetic markers associated with increased
Xiaobin Wu et al.
OncoTargets and therapy, 11, 3111-3117 (2018-06-07)
The role of dysfunction of MCPH1, a recently identified tumor suppressor gene, has not yet been established in lung cancer. In our previous study, it was reported that MCPH1 expression is downregulated in lung cancer tissues and that MCPH1 overexpression