Kluczowe dokumenty
SAB1306537
Sigma-Aldrich
ANTI-BECLIN1-BH3 DOMAIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BECN1, Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51896 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BECN1(8678)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Beclin 1 (BECN1) jest genem supresorowym nowotworu. Jest to białko o długości 450 aminokwasów posiadające trzy domeny. Gen kodujący BECN1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17q21.
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-BECLIN1-BH3 DOMAIN produkowane u królików zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Beclin 1 (BECN1) działa jako inicjator autofagii i jest niezbędny we wczesnych etapach tworzenia autofagosomów. Odgrywa rolę w różnych guzach i nowotworach. BECN1 jest składnikiem kompleksu kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3K), który pośredniczy w transporcie pęcherzyków.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polyglutamine tracts regulate beclin 1-dependent autophagy.
Ashkenazi A, et al.
Nature, 545, 108-111 (2017)
Role of Autophagy in Breast Cancer
Vassiliki Karantza & Eileen White
Autophagy (2007)
RNF146 Inhibits Excessive Autophagy by Modulating the Wnt-?-Catenin Pathway in Glutamate Excitotoxicity Injury
Yuefan Yang
Frontiers in Cellular Neuroscience (2017)
Class III phosphoinositide 3-kinase?Beclin1 complex mediates the amino
acid-dependent regulation of autophagy in C2C12 myotubes
BioChemistry: An Indian Journal (2003)
Decreased expression of Beclin?1 is significantly associated with a poor prognosis in oral tongue squamous cell carcinoma.
Hu Z
Molecular Medicine Reports, 14(2), 1567-1573 (2016)