Kluczowe dokumenty
SAB1305952
Sigma-Aldrich
ANTI-TIAM1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein 1, TIAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
177508 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIAM1(7074)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Izumi et al.
Cell death & disease, 10(4), 267-267 (2019-03-21)
Accumulating evidence suggests that cancer cells with stem cell-like features have higher resistance to chemotherapeutic agents. Herein, we identified T-lymphoma invasion and metastasis-inducing protein-1 (TIAM1) as one of the Wnt-signaling associated genes which drives self-renewal and its expression is upregulated
Xiaoping Zhang et al.
Oncogene, 38(5), 699-715 (2018-09-02)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is associated with poor prognosis and is often untreatable. MicroRNA 483-3p (miR-483) and partitioning-defective 3 (Pard3), a member of the Pard family, have functions and regulatory mechanisms in ATC. The abnormal regulation of miR-483 may play
Hidetsugu Kawai et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 21(8), 788-801 (2019-07-06)
Hematological malignancies harboring various ABL1 fusions are expected to be sensitive to tyrosine kinase inhibitors (TKIs), similar to those with BCR-ABL1. However, SEPT9-ABL1 exhibits TKI resistance both in vitro and in vivo. SEPT9-ABL1 has the same ABL1 region as seen
Takeo Saneyoshi et al.
Neuron, 102(6), 1199-1210 (2019-05-13)
Long-term synaptic plasticity requires a mechanism that converts short Ca2+ pulses into persistent biochemical signaling to maintain changes in the synaptic structure and function. Here, we present a novel mechanism of a positive feedback loop, formed by a reciprocally activating