Kluczowe dokumenty
SAB1305559
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
893CT29.1.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42644 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKB(1152)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Regnier et al.
Biophysical journal, 74(6), 3044-3058 (1998-06-23)
The mechanical behavior of skinned rabbit psoas muscle fiber contractions and in vitro motility of F-actin (Vf) have been examined using ATP, CTP, UTP, or their 2-deoxy forms (collectively designated as nucleotide triphosphates or NTPs) as contractile substrates. Measurements of