Kluczowe dokumenty
SAB1305276
Sigma-Aldrich
ANTI-MFSD4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MFSD4, Major facilitator superfamily domain-containing protein 4
Wybierz wielkość
400 μL
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56265 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFSD4(148808)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikaela M Ceder et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 579-579 (2020-08-01)
Many newly identified solute carriers (SLCs) and putative transporters have the possibility to be intricately involved in glucose metabolism. Here we show that many transporters of this type display a high degree of regulation at both mRNA and protein level
Emelie Perland et al.
Open biology, 7(9) (2017-09-08)
Solute carriers (SLCs) are vital as they are responsible for a major part of the molecular transport over lipid bilayers. At present, there are 430 identified SLCs, of which 28 are called atypical SLCs of major facilitator superfamily (MFS) type.