Kluczowe dokumenty
SAB1304973
Sigma-Aldrich
ANTI-CONNEXIN 40 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Connexin 40, Cx40, Gap junction alpha-5 protein, Connexin 40, Cx40
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40249 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA5(2702)
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu. To przeciwciało jest oczyszczane przez kolumnę z białkiem G, eluowane buforami o wysokim i niskim pH i natychmiast neutralizowane, a następnie dializowane w PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin Maibier et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 27(1), e12590-e12590 (2019-09-15)
In this study, we examined the impact of gap junction blockade on chick chorioallantoic membrane microvessels. Expression of Cx37, Cx40/42, and Cx43 in chick chorioallantoic membrane tissue was studied by PCR, Western blot, and confocal immunofluorescence microscopy. Vessel diameter changes
Almke Bader et al.
The Journal of physiology, 595(8), 2497-2517 (2017-01-12)
Gap junction channels are essential for the formation and regulation of physiological units in tissues by allowing the lateral cell-to-cell diffusion of ions, metabolites and second messengers. Stimulation of the adenosine receptor subtype A2B increases the gap junction coupling in
Xiwen Ling et al.
Animal cells and systems, 26(1), 10-18 (2022-03-22)
Although simvastatin has been shown to inhibit vascular permeability, which might be amplified via gap junction intercellular communication (GJIC), the underlying mechanism of action remains unclear. In the present study, we investigated the effects and mechanisms of simvastatin on endothelial