Kluczowe dokumenty
SAB1304492
Sigma-Aldrich
ANTI-SNX14 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SNX14, Sorting nexin-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
110182 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX14(57231)
mouse ... Snx14(244962)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naiara Akizu et al.
Nature genetics, 47(5), 528-534 (2015-04-08)
Pediatric-onset ataxias often present clinically as developmental delay and intellectual disability, with prominent cerebellar atrophy as a key neuroradiographic finding. Here we describe a new clinically distinguishable recessive syndrome in 12 families with cerebellar atrophy together with ataxia, coarsened facial
Sanchari Datta et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1335-1351 (2019-02-16)
Lipid droplets (LDs) are nutrient reservoirs used by cells to maintain homeostasis. Nascent droplets form on the endoplasmic reticulum (ER) and grow following an influx of exogenous fatty acids (FAs). The budding of LDs requires extensive ER-LD crosstalk, but how