Kluczowe dokumenty
SAB1303858
Sigma-Aldrich
ANTI-PPAP2C (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Lipid phosphate phosphohydrolase 2, PAP-2c, PAP2-G, PAP2-gamma, PAP2c, Phosphatidate phosphohydrolase type 2c, Phosphatidic acid phosphatase 2c
Wybierz wielkość
400 μL
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
1670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32574 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLPP2(8612)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Liao et al.
OncoTargets and therapy, 13, 7773-7783 (2020-08-18)
Emerging evidence has revealed that circular RNAs (circRNAs) participated in hepatocellular carcinoma (HCC) development. However, the roles of most circRNAs have not been studied. CircZNF609, miR-342-3p and RAP2C expressions were assessed by qPCR or Western blot. Loss-of-function experiments were performed