Kluczowe dokumenty
SAB1303484
Sigma-Aldrich
ANTI-UBAP2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1491, UBAP2, Ubiquitin-associated protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
117116 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBAP2(55833)
mouse ... Ubap2(68926)
Opis ogólny
UBAP2 (białko związane z ubikwityną 2) to nowy gen ulegający ekspresji w ludzkich nadnerczach. Składa się z domeny związanej z ubikwityną związanej ze szlakiem ubikwitynacji. U ludzi znajduje się na chromosomie HSA9p13.2.
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-UBAP2 (N-TERM) produkowane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii (1:50-1:100) i analizy western blot (1:250-1:500).
Działania biochem./fizjol.
UBAP2 (Ubiquitin associated protein 2) uczestniczy w szlaku ubikwitynacji w połączeniu z ubikwityną.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromosomal localization of the UBAP2Z and UBAP2W genes in chicken.
A A Sazanov et al.
Animal genetics, 37(1), 72-73 (2006-01-31)