Kluczowe dokumenty
SAB1303013
Sigma-Aldrich
ANTI-IL17RB (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Cytokine receptor CRL4, EVI27, IL-17 receptor B, IL-17 receptor homolog 1, IL-17B receptor, IL-17RB, IL-17Rh1, IL17BR, IL17RB, IL17Rh1, Interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor, UNQ2501/PRO19612
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55885 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL17RB(55540)
Opis ogólny
Receptor interleukiny 17 B (IL-17RB) należy do rodziny receptorów IL-17. IL17RB, receptor dla interleukiny 17 B (IL17B), ulega ekspresji na wysokim poziomie w wątrobie, nerkach i innych narządach obwodowych. Ulega również ekspresji w limfocytach T pamięci i efektorowych. Gen IL17RB znajduje się na ludzkim chromosomie 3p21.1.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Receptor B interleukiny 17 (IL-17RB) może być rozważany w terapii raka tarczycy jako potencjalny cel terapeutyczny. IL-17RB wykazuje znacznie skuteczniejszą awidność wiązania z interleukiną 17 E (IL17E). IL-17RB ulega nadekspresji w nowotworach trzustki, żołądka i prostaty.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alfonso Lavorgna et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004418-e1004418 (2014-10-24)
Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) infection is linked to the development of adult T-cell leukemia (ATL) and the neuroinflammatory disease HTLV-1 associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP). The HTLV-1 Tax protein functions as a potent viral oncogene that constitutively
Qingli Bie et al.
Scientific reports, 6, 25447-25447 (2016-05-06)
Inflammation is a critical component involved in tumor progression. Interleukin-17 (IL-17) belongs to a relatively new family of cytokines that has been associated with the progression of cancers. However, the role of IL-17B/IL-17RB (IL-17 receptor B) signaling to stemness of
Lei Ren et al.
Molecular immunology, 90, 126-135 (2017-07-18)
IL-17RB, a member of the IL-17 receptor family that can be activated by IL-17B, has been proved to be involved in inflammatory diseases and cancers. However, the function of IL-17RB in thyroid cancer is still unknown. In this study, IL-17RB
Gary M Hunninghake et al.
BMC pulmonary medicine, 11, 17-17 (2011-04-09)
The relationships between total serum IgE levels and gene expression patterns in peripheral blood CD4+ T cells (in all subjects and within each sex specifically) are not known. Peripheral blood CD4+ T cells from 223 participants from the Childhood Asthma