Kluczowe dokumenty
SAB1301592
Sigma-Aldrich
ANTI-DIO3 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5DIII, DIO3, DIOIII, ITDI3, TXDI3, Type 3 DI, Type III iodothyronine deiodinase, Type-III 5′-deiodinase
Wybierz wielkość
400 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31451 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DIO3(1735)
Opis ogólny
Dejodynaza jodotyroninowa 3 (DIO3) wykazuje wysoką ekspresję w ośrodkowym układzie nerwowym, wątrobie płodu i łożysku. DIO3 jest selenoenzymem z elementem sekwencji insercyjnej zawierającym selenocysteinę w 3′UTR (region nieulegający translacji). W ludzkim chromosomie gen DIO3 jest zlokalizowany na 14q32.31.
Działania biochem./fizjol.
Dejodynaza jodotyroninowa 3 (DIO3) reguluje poziom hormonu tarczycy w surowicy. DIO3 usuwa jod z wewnętrznego pierścienia T4 (tyroksyny) i T3 (trójjodotyroniny) i przekształca je w ich nieaktywne formy. Główną rolą DIO3 jest ochrona ekspozycji tkanek płodu na wysoki poziom T3 przez cały okres ciąży. Podwyższona ekspresja DIO3 jest związana z naczyniakami wątrobowymi u niemowląt (IHH). Zmiany w ekspozycji na hormony tarczycy podczas etapów rozwojowych mogą powodować fenotypy podobne do disomii chromosomu 14. Brak DIO3 prowadzi do tyreotoksykozy noworodków, a następnie niedoczynności tarczycy. DIO3 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju słuchu. Mutacje w DIO3 prowadzą do głuchoty z powodu niedojrzałego różnicowania ślimaka. DIO3 chroni niedojrzałe czopki poprzez regulację ekspozycji hormonalnej, ułatwiając przeżycie czopków i modelowanie opsyn.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The genetics and functional analysis of primary osteoarthritis susceptibility
Reynard LN and Loughlin J
Expert Reviews in Molecular Medicine, 15(2), e2-e2 (2013)
Type 3 deiodinase, a thyroid-hormone-inactivating enzyme, controls survival and maturation of cone photoreceptors
Ng L, et al.
The Journal of Neuroscience, 30(9), 3347-3357 (2010)
Increased type 3 iodothyronine deiodinase activity in a regrown hepatic hemangioma with consumptive hypothyroidism
Bessho K, et al.
European Journal of Pediatrics, 169(2), 215-215 (2010)
A protective role for type 3 deiodinase, a thyroid hormone-inactivating enzyme, in cochlear development and auditory function
Ng L, et al.
Endocrinology, 150(4), 1952-1960 (2008)
Genomic imprinting of DIO3, a candidate gene for the syndrome associated with human uniparental disomy of chromosome 14
Martinez ME, et al.
European Journal of Human Genetics, 24(11), 1617-1617 (2016)