Key Documents
SAB1301468
Sigma-Aldrich
ANTI-G7C (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C6orf27, G7C, NG37, Protein G7c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
96030 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... C6orf27(80737)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.