Kluczowe dokumenty
SAB1300929
Sigma-Aldrich
Anti-PHLPP1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EC 3.1.3.16, Anti-PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Anti-PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHLPP1(23239)
Opis ogólny
Pleckstrin homology domain leucine-rich repeat protein phosphatase 1 (PHLPP1) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 18q21.33. Kodowane białko należy do rodziny PHLPP i charakteryzuje się domeną PH, po której następuje region powtórzeń bogatych w leucynę (LRR), domeną fosfatazy PP2C i C-końcowym ligandem PDZ. PHLPP1 ma dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy, a mianowicie PHLPP1α z 1205 aminokwasami i PHLPP1β z 1717 aminokwasami. PHLPP1 ulega ekspresji we frakcji cytozolowej, jądrowej i błonowej komórek.
Immunogen
PHLPP1 (NP_919431, 24-58)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PHLPP1.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowa 1 (PHLPP1) katalizuje defosforylację kinaz serynowo-treoninowych AKT2 i AKT3. Kodowane białko może działać jako supresor nowotworu. Utrata ekspresji genu jest związana z rozwojem raka okrężnicy. Nadekspresję genu zaobserwowano w mięśniach szkieletowych pacjentów z cukrzycą typu 2. Zatem zahamowanie PHLPP1 może zwiększyć aktywność Akt2 i może być uważane za silny cel terapeutyczny w cukrzycy typu II. Zahamowanie PHLPP1 poprzez metylację DNA prowadzi do rozwoju czerniaka.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PHLiPPing the switch on Akt and protein kinase C signaling.
Brognard J and Newton A C
Trends in Endocrinology and Metabolism, 19(6), 223-230 (2008)
Low expression of PHLPP1 in sacral chordoma and its association with poor prognosis.
Chen H, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(11), 14741-14741 (2015)
L Dong et al.
Oncogene, 33(39), 4756-4766 (2013-10-15)
Akt is constitutively activated in up to 70% of human melanomas and has an important role in the pathogenesis of the disease. However, little is known about protein phosphatases that dephosphorylate and thereby inactivate it in melanoma cells. Here we