SAB1300879
Anti-RASGRF1 (S929) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ASPP1, Anti-Apoptosis-stimulating of p53 protein 1, Anti-KIAA0771, Anti-PPP1R13B, Anti-Protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASGRF1(5923)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide corresponding to amino acid residues surrounding S929 of human RASGRF1.