Kluczowe dokumenty
SAB1300861
Sigma-Aldrich
Anti-COG4 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-COG complex subunit 4, Anti-COG4, Anti-Component of oligomeric Golgi complex 4, Anti-Conserved oligomeric Golgi complex subunit 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG4(25839)
Opis ogólny
Kompleksy wielobiałkowe są kluczowymi determinantami struktury aparatu Golgiego i jego zdolności do transportu wewnątrzkomórkowego i modyfikacji glikoprotein. Zidentyfikowano kilka kompleksów, w tym kompleks transportowy Golgiego (GTC), kompleks LDLC, który bierze udział w reakcjach glikozylacji oraz kompleks SEC34, który bierze udział w transporcie pęcherzykowym. Te 3 kompleksy są identyczne i zostały nazwane konserwowanym oligomerycznym kompleksem Golgiego (COG), który obejmuje COG4.
Immunogen
COG4 (NP_056201, 762-795)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego COG4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)