Merck
SAB1300832
Sigma-Aldrich
Anti-PRKY (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PRKY, Anti-Serine/threonine-protein kinase PRKY
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKY(5616)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the cAMP-dependent serine/threonine protein kinase family. This gene is located on chromosome Y, near the boundary of the pseudoautosomal region. Abnormal recombination between this gene and a related gene on chromosome X is a frequent cause of XX males and XY females.
Immunogen
PRKY (NP_002751, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PRKY.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.