Kluczowe dokumenty
SAB1300817
Sigma-Aldrich
Anti-MYO3B (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MYO3B, Anti-Myosin IIIB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYO3B(140469)
Opis ogólny
Podobnie jak inne miozyny klasy III, MYO3B zawiera N-końcową domenę kinazy, a następnie domeny motoryczne, szyjne i ogonowe. Gen MYO3B generuje różne warianty splicingu, które zawierają 1 lub 2 motywy wiążące kalmodulinę (IQ) w domenie szyjnej i 1 z 3 domen w domenie ogonowej. Analiza Northern blot wykazała ekspresję 7-kb transkryptu MYO3B w ludzkiej siatkówce, ale nie w linii komórkowej RPE; dwa 6- i 7-kb transkrypty MYO3B w nerce; oraz 4-kb transkrypt w jądrze.
Immunogen
MYO3B (NP_620482, 536-570)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego MYO3B.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)