Merck
SAB1300814
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCY1B2(2974)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase is a heterodimeric enzyme consisting of an alpha and a beta subunit. The enzyme converts GTP into the second messenger cGMP and plays a major role in the cardiovascular system as a receptor for nitric oxide. Unlike other guanylyl cyclases, GUCY1B2 contains an 86-amino acid C-terminal extension with a consensus sequence for isoprenylation/carboxymethylation.
Immunogen
GUCY1B2 (NP_004120, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.