Kluczowe dokumenty
SAB1300806
Sigma-Aldrich
Anti-FASTK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FAST kinase, Anti-Fas-activated serine/threonine kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASTK(10922)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Wykazano, że kinaza ta jest szybko aktywowana podczas apoptozy, w której pośredniczy Fas, w komórkach Jurkat. W odpowiedzi na ligację receptora Fas, fosforyluje ona TIA1, białko wiążące RNA promujące anbapoptozę. Kodowane białko jest silnym induktorem apoptozy limfocytów.
Immunogen
FASTK (NP_006703, 1-40)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego FASTK.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)