Kluczowe dokumenty
SAB1300769
Sigma-Aldrich
Anti-SPP (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HIMP1 protein, Anti-HM13, Anti-Minor histocompatibility antigen H13, Anti-Presenilin-like protein 3, Anti-Signal peptide peptidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPP(81502)
Opis ogólny
SPP, który lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, katalizuje wewnątrzbłonową proteolizę niektórych peptydów sygnałowych po ich odszczepieniu od prebiałka. Aktywność ta jest wymagana do generowania epitopów pochodzących z sekwencji sygnałowej ludzkiego antygenu limfocytów E, które są rozpoznawane przez układ odpornościowy, oraz do przetwarzania białka rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C. Białko to jest integralnym białkiem błonowym z motywami sekwencji charakterystycznymi dla proteaz asparaginowych typu preseniliny.
Immunogen
SPP (NP_848696, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego SPP.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)