Kluczowe dokumenty
SAB1300768
Sigma-Aldrich
Anti-SPPL3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IMP2, Anti-Intramembrane protease 2, Anti-SPP-like 3 protein, Anti-Signal peptide peptidase-like 3, Presenilin-like protein 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPPL3(121665)
Opis ogólny
Peptydaza peptydu sygnałowego (SPP) jest proteazą aspartylową, która pośredniczy w usuwaniu peptydów sygnałowych poprzez proteolizę w retikulum endoplazmatycznym (ER). Podobnie jak preseniliny, SPP zawiera krytyczny motyw GXGD w swoim C-końcowym centrum katalitycznym. SPPL3 jest jednym z kilku zidentyfikowanych homologów presenilin/ białek podobnych do SPP (PSHs/SPPL).
Immunogen
SPPL3 (NP_620584, 353-388)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego SPPL3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)