Kluczowe dokumenty
SAB1300764
Sigma-Aldrich
Anti-PARP16 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EC 2.4.2.30, Anti-PARP-16, Anti-Poly [ADP-ribose] polymerase 16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP16(214424)
Opis ogólny
Poli(ADP-rybozyl)acja jest natychmiastową, zależną od uszkodzeń DNA potranslacyjną modyfikacją histonów i innych białek jądrowych, która przyczynia się do przeżycia uszkodzonych proliferujących komórek. Polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) stanowią obecnie dużą rodzinę 18 białek, kodowanych przez różne geny i wykazujących konserwatywną domenę katalityczną, w której PARP-1 (113 kDa), członek założycielski, i PARP-2 (62 kDa) są jak dotąd jedynymi enzymami, których aktywność katalityczną wykazano jako natychmiast stymulowaną przez pęknięcia nici DNA. Duży repertuar sekwencji kodujących nowe PARP znacznie rozszerza pole reakcji poli(ADP-rybozyl)atacji na różne aspekty biologii komórki, w tym proliferację i śmierć komórki. Niektórzy z tych nowych członków oddziałują ze sobą, mają wspólnych partnerów i wspólne lokalizacje subkomórkowe, co sugeruje możliwe dostrojenie w regulacji tej potranslacyjnej modyfikacji białek.
Immunogen
PARP16 (NP_803411, 122-157)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu mysiego PARP16.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)