Kluczowe dokumenty
SAB1300761
Sigma-Aldrich
Anti-PARP11 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EC 2.4.2.30, Anti-PARP-11, Anti-Poly [ADP-ribose] polymerase 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARP11(101187)
Opis ogólny
Poli(ADP-rybozyl)acja jest natychmiastową, zależną od uszkodzeń DNA potranslacyjną modyfikacją histonów i innych białek jądrowych, która przyczynia się do przeżycia uszkodzonych proliferujących komórek. Polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) stanowią obecnie dużą rodzinę 18 białek, kodowanych przez różne geny i wykazujących konserwatywną domenę katalityczną, w której PARP-1 (113 kDa), członek założycielski, i PARP-2 (62 kDa) są jak dotąd jedynymi enzymami, których aktywność katalityczną wykazano jako natychmiast stymulowaną przez pęknięcia nici DNA. Duży repertuar sekwencji kodujących nowe PARP znacznie rozszerza pole reakcji poli(ADP-rybozyl)atacji na różne aspekty biologii komórki, w tym proliferację i śmierć komórki. Niektórzy z tych nowych członków oddziałują ze sobą, mają wspólnych partnerów i wspólne lokalizacje subkomórkowe, co sugeruje możliwość precyzyjnego dostrojenia w regulacji tej potranslacyjnej modyfikacji białek.
Immunogen
PARP11 (NP_852067, 5-35)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu mysiego PARP11.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)