Kluczowe dokumenty
SAB1300757
Sigma-Aldrich
Anti-EDA (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ED1, Anti-EDA protein, Anti-EDA2, Anti-Ectodermal dysplasia protein, Anti-Ectodysplasin-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDA(1896)
Opis ogólny
EDA jest białkiem błonowym typu II, które może być rozszczepiane przez furynę w celu wytworzenia formy wydzielanej. Białko to, należące do rodziny czynników martwicy nowotworów, działa jako homotrimer i może być zaangażowane w sygnalizację komórka-komórka podczas rozwoju narządów ektodermalnych. Defekty w genie dla EDA są przyczyną dysplazji ektodermalnej, anhidrotycznej, która jest również znana jako hipohidrotyczna dysplazja ektodermalna sprzężona z chromosomem X.
Immunogen
EDA (NP_001390, 143-177)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu centralnego ludzkiego EDA.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)