Kluczowe dokumenty
SAB1300749
Sigma-Aldrich
Anti-RAI1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAI1(10743)
Opis ogólny
Gen dla Rai1 znajduje się w regionie zespołu Smitha-Magenisa na chromosomie 17. Jest on bardzo podobny do swojego mysiego odpowiednika i ulega ekspresji na wysokim poziomie, głównie w tkankach neuronalnych. Białko kodowane przez ten gen zawiera polimorficzny szlak poliglutaminowy w domenie N-końcowej. Ekspresja mysiego odpowiednika w neuronach jest indukowana przez kwas retinowy. Gen ten jest związany zarówno z nasileniem fenotypu, jak i odpowiedzią na leki u pacjentów ze schizofrenią.
Immunogen
RAI1 (EAW55693, 1803-1837)
To przeciwciało jest generowane z królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiej RAI1, izoformy 2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)