Kluczowe dokumenty
SAB1300746
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEF1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEF1(64110)
Opis ogólny
Antygeny związane z czerniakiem (MAGE) są całkowicie nieme w normalnych tkankach, z wyjątkiem męskich komórek rozrodczych i, dla niektórych z nich, łożyska. Antygeny te powinny być ściśle specyficzne dla nowotworów, ulegając ekspresji w komórkach nowotworowych różnych typów histologicznych. Ze względu na ich specyficzną ekspresję na komórkach nowotworowych, antygeny te są szczególnie interesujące dla immunoterapii przeciwnowotworowej. Geny z rodziny MAGE kierują ekspresją antygenów nowotworowych, które są rozpoznawane na ludzkim czerniaku przez autologiczne limfocyty T cytolityczne. Chociaż funkcja MAGE jest nieznana, może odgrywać rolę w rozwoju embrionalnym i transformacji nowotworowej lub aspektach progresji nowotworu.
Immunogen
MAGEF1 (NP_071432, 279-313)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego MAGEF1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)