Kluczowe dokumenty
SAB1300742
Sigma-Aldrich
Anti-LRP6 (C-term H1497) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LDL receptor-related protein 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP6(4040)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) (LRP), członek rodziny receptorów LDL, wiąże wiele klas ligandów i jest zaangażowane w szeroki zakres normalnych i chorobowych procesów obejmujących metabolizm lipidów, klirens proteaz i migrację komórek. Strukturalnie, członkowie rodziny LDLR mają wspólną homologię w swoich domenach zewnątrzkomórkowych, które są podkreślone przez obecność klastrów powtórzeń wiążących ligand. LRP jest dużym receptorem endocytarnym, który uczestniczy w kilku szlakach biologicznych i odgrywa znaczącą rolę w metabolizmie lipoprotein oraz w katabolizmie proteinaz zaangażowanych w krzepnięcie i fibrynolizę. LRP pośredniczy również w komórkowym wnikaniu niektórych wirusów i toksyn oraz ułatwia aktywację różnych enzymów lizosomalnych. Wszystkie LRP ulegają ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym, a w przypadku większości receptorów modele zwierzęce wykazały, że są one niezbędne do pomyślnego rozwoju układu nerwowego. Mechanizmy, za pomocą których regulują powstawanie układu nerwowego, są zróżnicowane i obejmują transdukcję sygnałów zewnątrzkomórkowych i modulację propagacji sygnałów wewnątrzkomórkowych, a także transport ładunku, funkcję najczęściej przypisywaną tej rodzinie genów.
Immunogen
LRP6 (NP_002327, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego LRP6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)