Kluczowe dokumenty
SAB1300730
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TEK-pY1113 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TEKT1, Anti-Tektin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr113)
informacje o genach
human ... TEK(83659)
Opis ogólny
Receptorowa kinaza tyrozynowa TEK ulega ekspresji niemal wyłącznie w komórkach śródbłonka u myszy, szczurów i ludzi. Receptor ten posiada unikalną domenę zewnątrzkomórkową zawierającą 2 pętle podobne do immunoglobulin oddzielone 3 powtórzeniami podobnymi do naskórkowego czynnika wzrostu, które są połączone z 3 powtórzeniami podobnymi do fibronektyny typu III. Ligandem dla receptora jest angiopoetyna-1. Defekty w TEK są związane z dziedzicznymi wadami żylnymi; szlak sygnałowy TEK wydaje się być krytyczny dla komunikacji między komórkami śródbłonka a komórkami mięśni gładkich w morfogenezie żył. TEK jest blisko spokrewniony z receptorową kinazą tyrozynową TIE.
Immunogen
TEK (NP_444515, 1096-1128)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym fosfopeptydem sprzężonym z KLH odpowiadającym resztom aminokwasowym otaczającym Y1113 ludzkiego TEK.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)