Kluczowe dokumenty
SAB1300728
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ANTXR1-pY382 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANTXR1, Anti-ATR, Anti-Anthrax toxin receptor 1 [Precursor], Anti-TEM8, Anti-Tumor endothelial marker 8
Wybierz wielkość
100 μG
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr382)
informacje o genach
human ... ANTXR1(84168)
Opis ogólny
ANTXR1 jest białkiem transmembranowym typu I i jest specyficznym dla nowotworu markerem śródbłonka, który jest związany z rakiem jelita grubego. Wykazano, że białko to jest również białkiem dokującym lub receptorem dla toksyny Bacillus anthracis, czynnika wywołującego chorobę wąglika. Wiązanie składnika antygenu ochronnego (PA) trójskładnikowej toksyny wąglika z tym białkiem receptorowym pośredniczy w dostarczaniu składników toksyny do cytozolu komórek. Po dostaniu się do wnętrza komórki, pozostałe dwa składniki toksyny wąglika, czynnik obrzękowy (EF) i czynnik śmiertelny (LF) zakłócają normalne procesy komórkowe.
Immunogen
ANTXR1 (NP_115584, 363-396)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym fosfopeptydem sprzężonym z KLH, odpowiadającym resztom aminokwasowym otaczającym Y382 ludzkiego ANTXR1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)