SAB1300724
Anti-Phospho-RASGRF1-S929 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Guanine nucleotide-releasing protein, Anti-Ras-GRF1, Anti-Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 1, Guanine nucleotide-releasing factor 1, Ras-specific nucleotide exchange factor CDC25
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer929)
informacje o genach
human ... RASGRF1(5923)
Opis ogólny
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S929 of human RASGRF1.