Kluczowe dokumenty
SAB1300709
Sigma-Aldrich
Anti-PFDN6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HKE2, PFD6, Anti-Prefoldin subunit 6, Anti-Protein Ke2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFDN6(10471)
Opis ogólny
PFDN6 wiąże się specyficznie z cytozolową chaperoniną (c-CPN) i przenosi do niej docelowe białka. Wiąże się również z powstającym łańcuchem polipeptydowym i promuje fałdowanie w środowisku, w którym istnieje wiele konkurencyjnych ścieżek dla nierodzimych białek.
Immunogen
PFDN6 (NP_055075, 76-109)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu C-końcowego ludzkiego PFDN6.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)